Imprimer
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)aniline
OR32451-1G OR32451-5G OR32451-25G
APOSOR32451-1GEA 122 EUR
APOSOR32451-1G APOSOR32451-5G APOSOR32451-25G
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860278
Numéro CAS: 2405-01-8