Imprimer
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-beta-Methylphenethylamine, (R)-(+)-2-Phenyl-1-propylamine
OR3244-25G OR3244-5G OR3244-100G
APOSOR3244-25GEA 219 EUR
APOSOR3244-25G APOSOR3244-5G APOSOR3244-100G
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine 98%
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 197 °C
Densité: 0.945 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216740
Numéro CAS: 28163-64-6
ONU: 2735
ADR: 8,II