Imprimer
Ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-[(2-chlorophenyl)formamido]acetate
OR32422-1G OR32422-25G OR32422-5G
APOSOR32422-1GEA 180 EUR
APOSOR32422-1G APOSOR32422-25G APOSOR32422-5G
Ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₃
MW: 241.68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793745
Numéro CAS: 66824-94-0