Imprimer
Ethyl 2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)formamido]acetate
OR32421-1G OR32421-25G OR32421-5G
APOSOR32421-1GEA 180 EUR
APOSOR32421-1G APOSOR32421-25G APOSOR32421-5G
Ethyl 2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate
Formule: C₁₁H₁₁Cl₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793743
Numéro CAS: 329931-03-5