Imprimer
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32392-1G OR32392-5G
APOSOR32392-1GEA 244 EUR
APOSOR32392-1G APOSOR32392-5G
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine 95%
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine
Formule: C₁₂H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139519
Numéro CAS: 66521-84-4