Imprimer
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32380-25G OR32380-5G
APOSOR32380-25GEA 366 EUR
APOSOR32380-25G APOSOR32380-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173067
Numéro CAS: 96450-53-2