Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32372-1G
OR32372-5G
APOSOR32372-1GEA
336
EUR
APOSOR32372-1G
APOSOR32372-5G
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Formule:
C₁₂H₁₀ClNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00214711 Numéro CAS: 4357-94-2 |