Imprimer
2-Methyl-2-piperidinopropanal 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32364-1G OR32364-5G
APOSOR32364-1GEA 270 EUR
APOSOR32364-1G APOSOR32364-5G
2-Methyl-2-piperidinopropanal 95%
2-Methyl-2-piperidinopropanal
Formule: C₉H₁₇NO
MW: 155.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056609
Numéro CAS: 16042-93-6