Imprimer
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR323299-100G OR323299-1KG OR323299-500G
APOSOR323299-100GEA 0 EUR
APOSOR323299-100G APOSOR323299-1KG APOSOR323299-500G
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Formule: C₇H₁₃NO₄
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002690
Numéro CAS: 4530-20-5