Imprimer
Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
OR323284-1KG OR323284-250G OR323284-500G
APOSOR323284-1KGEA 102 EUR
APOSOR323284-1KG APOSOR323284-250G APOSOR323284-500G
Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle 98%
Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle
Formule: C₁₀H₂₀O₅Si
MW: 248.35 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C
Densité: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008593
Numéro CAS: 2530-85-0