Imprimer
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Dibromomaleimide
OR323258-5G OR323258-25G
APOSOR323258-5GEA 71.2 EUR
APOSOR323258-5G APOSOR323258-25G
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C4HBr2NO2
MW: 254.8600 g/mol
Point de fusion: 228…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185696
Numéro CAS: 1122-10-7
ONU: 3261
ADR: 8 II