Imprimer
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32325-1G OR32325-5G
APOSOR32325-1GEA 336 EUR
APOSOR32325-1G APOSOR32325-5G
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568888
Numéro CAS: 320424-43-9