Imprimer
Kartogenin
Fournisseur: Apollo Scientific
OR323094-250MG OR323094-1G
APOSOR323094-250MGEA 256 EUR
APOSOR323094-250MG APOSOR323094-1G
Kartogenin
Kartogenin
Formule: C₂₀H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00560510
Numéro CAS: 4727-31-5