Imprimer
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322745-25G OR322745-5G
APOSOR322745-25GEA 197 EUR
APOSOR322745-25G APOSOR322745-5G
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Formule: C₆H₉N₃
Point de fusion: 290 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016619
Numéro CAS: 615-47-4
EINECS: 210-428-1