Imprimer
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
OR32272-1G OR32272-5G OR32272-25G
APOSOR32272-1GEA 180 EUR
APOSOR32272-1G APOSOR32272-5G APOSOR32272-25G
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00828638
Numéro CAS: 218157-81-4