Imprimer
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR322579-250MG OR322579-100MG OR322579-1G
APOSOR322579-250MGEA 308 EUR
APOSOR322579-250MG APOSOR322579-100MG APOSOR322579-1G
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Formule: C₉H₈BrNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06666938
Numéro CAS: 65447-49-6
ONU: 1759
ADR: 8,III