Imprimer
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR3225-25G OR3225-5G OR3225-1G
APOSOR3225-25GEA 0 EUR
APOSOR3225-25G APOSOR3225-5G APOSOR3225-1G
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole 95+%
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole
Formule: C₉H₉NO₃S
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216482
Numéro CAS: 170492-47-4