Imprimer
4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322355-250MG OR322355-1G
APOSOR322355-250MGEA 134 EUR
APOSOR322355-250MG APOSOR322355-1G
4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800940
Numéro CAS: 103788-61-0