Imprimer
4-(Morpholinomethyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322351-1G OR322351-5G
APOSOR322351-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322351-1G APOSOR322351-5G
4-(Morpholinomethyl)aniline
4-(Morpholinomethyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03659020
Numéro CAS: 51013-67-3