Imprimer
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromothiophene-2-carbaldehyde oxime
OR322321-500MG OR322321-1G
APOSOR322321-500MGEA 50.9 EUR
APOSOR322321-500MG APOSOR322321-1G
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Formule: C₅H₄BrNOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126375
Numéro CAS: 2160-63-6