Imprimer

3-Bromopropanamide 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR322315-1G OR322315-5G
APOSOR322315-1GEA 0 EUR
APOSOR322315-1G APOSOR322315-5G
3-Bromopropanamide 97%
3-Bromopropanamide
Formule: C₃H₆BrNO
Point de fusion: 111…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143100
Numéro CAS: 6320-96-3

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR