Imprimer
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322299-500MG OR322299-1G OR322299-250MG
APOSOR322299-500MGEA 0 EUR
APOSOR322299-500MG APOSOR322299-1G APOSOR322299-250MG
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₂₃NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673774
Numéro CAS: 167262-68-2