4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322222-1G
OR322222-5G
APOSOR322222-1GEA
102
EUR
APOSOR322222-1G
APOSOR322222-5G
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Formule:
C₉H₁₅NS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053136 Numéro CAS: 53498-32-1 |