Monomethyl phthalate
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Methyl hydrogen phthalate
OR322213-100G
OR322213-25G
OR322213-500G
APOSOR322213-100GEA
149
EUR
APOSOR322213-100G
APOSOR322213-25G
APOSOR322213-500G
Monomethyl phthalate
Monomethyl phthalate
Formule:
C₉H₈O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002466 Numéro CAS: 4376-18-5 |