Imprimer
1,1-Dibromoformaldoxime 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR322187-1G OR322187-5G OR322187-25G
APOSOR322187-1GEA 58 EUR
APOSOR322187-1G APOSOR322187-5G APOSOR322187-25G
1,1-Dibromoformaldoxime 95%
1,1-Dibromoformaldoxime
Formule: CHBr₂NO
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 74213-24-4