Imprimer
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
OR322170-1G OR322170-25G OR322170-5G
APOSOR322170-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322170-1G APOSOR322170-25G APOSOR322170-5G
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156.609 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427011
Numéro CAS: 16473-35-1
ONU: 1759
ADR: 8 II