Imprimer
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322146-1G OR322146-5G
APOSOR322146-1GEA 132 EUR
APOSOR322146-1G APOSOR322146-5G
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 97%
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO
Point de fusion: 217…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 19968-85-5