Imprimer
1-Bromo-4-méthylcyclohexane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322145-5G OR322145-1G
APOSOR322145-5GEA 209 EUR
APOSOR322145-5G APOSOR322145-1G
1-Bromo-4-méthylcyclohexane 97%
1-Bromo-4-méthylcyclohexane
Formule: C₇H₁₃Br
Point d'ébullition: 94…96 °C/50mmHg
Densité: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014282
Numéro CAS: 6294-40-2