Imprimer
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-6-chloropicolinamide
OR322132-25G OR322132-5G
APOSOR322132-25GEA 464 EUR
APOSOR322132-25G APOSOR322132-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Formule: C₆H₆ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750671
Numéro CAS: 175358-01-7