Imprimer
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate
OR322120-10G OR322120-5G OR322120-1G
APOSOR322120-10GEA 137 EUR
APOSOR322120-10G APOSOR322120-5G APOSOR322120-1G
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022703
Numéro CAS: 16382-15-3