Imprimer
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32211-1G OR32211-5G
APOSOR32211-1GEA 306 EUR
APOSOR32211-1G APOSOR32211-5G
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone 97%
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662755
Numéro CAS: 37091-33-1