2,4-Diméthylthiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR322034-100G
OR322034-500G
APOSOR322034-100GEA
37.7
EUR
APOSOR322034-100G
APOSOR322034-500G
2,4-Diméthylthiazole
2,4-Diméthylthiazole
Formule:
C₅H₇NS MW: 113.18 g/mol Point d'ébullition: 144…146 °C Densité: 1.05 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014509 Numéro CAS: 541-58-2 ONU: 1993 ADR: 3 III |