Imprimer
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32163-25G OR32163-5G
APOSOR32163-25GEA 470 EUR
APOSOR32163-25G APOSOR32163-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile 95%
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127074
Numéro CAS: 25373-49-3