Imprimer
Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321530-1G OR321530-250MG
APOSOR321530-1GEA 702 EUR
APOSOR321530-1G APOSOR321530-250MG
Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈ClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08751527
Numéro CAS: 1203682-56-7