Imprimer
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321498-1G OR321498-250MG
APOSOR321498-1GEA 197 EUR
APOSOR321498-1G APOSOR321498-250MG
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07772103
Numéro CAS: 947272-49-3