Imprimer
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321485-5G OR321485-25G
APOSOR321485-5GEA 132 EUR
APOSOR321485-5G APOSOR321485-25G
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659667
Numéro CAS: 143468-13-7