Imprimer
(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine
OR321454-100G OR321454-5G OR321454-25G
APOSOR321454-100GEA 699 EUR
APOSOR321454-100G APOSOR321454-5G APOSOR321454-25G
(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine 99%
(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine
Formule: C₁₄H₂₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475548
Numéro CAS: 477600-70-7