Imprimer
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321452-1G OR321452-5G OR321452-25G
APOSOR321452-1GEA 21.9 EUR
APOSOR321452-1G APOSOR321452-5G APOSOR321452-25G
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437655
Numéro CAS: 206989-61-9