Imprimer
4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321392-1G OR321392-250MG
APOSOR321392-1GEA 150 EUR
APOSOR321392-1G APOSOR321392-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈ClNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02178921
Numéro CAS: 6748-48-7