Imprimer
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321326-1G OR321326-5G
APOSOR321326-1GEA 33.5 EUR
APOSOR321326-1G APOSOR321326-5G
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690128
Numéro CAS: 933717-10-3