Imprimer
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-amine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321325-1G OR321325-100MG OR321325-250MG
APOSOR321325-1GEA 214 EUR
APOSOR321325-1G APOSOR321325-100MG APOSOR321325-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-amine hydrochloride 97%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Formule: C₇H₈ClN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16875696
Numéro CAS: 1260771-53-6