Imprimer
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR321323-1G OR321323-250MG
APOSOR321323-1GEA 139 EUR
APOSOR321323-1G APOSOR321323-250MG
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile
Formule: C₅HCl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199269
Numéro CAS: 356783-16-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III