Imprimer
2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321322-1G OR321322-5G
APOSOR321322-1GEA 49.3 EUR
APOSOR321322-1G APOSOR321322-5G
2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
2-Bromo-3-methylpyrazine
Formule: C₅H₅BrN₂
Point d'ébullition: 194.8 °C/760mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08705769
Numéro CAS: 120984-76-1