Imprimer
(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (6-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methanol
OR32105-1G OR32105-5G
APOSOR32105-1GEA 180 EUR
APOSOR32105-1G APOSOR32105-5G
(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol 95%
(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082027
Numéro CAS: 6642-34-8