Imprimer
1,2-Dibromo-4-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321004-25G OR321004-5G
APOSOR321004-25GEA 0 EUR
APOSOR321004-25G APOSOR321004-5G
1,2-Dibromo-4-nitrobenzène
1,2-Dibromo-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055373
Numéro CAS: 5411-50-7