Imprimer
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32086-1G OR32086-5G
APOSOR32086-1GEA 270 EUR
APOSOR32086-1G APOSOR32086-5G
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione 95%
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione
Formule: C₁₂H₁₄O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056601
Numéro CAS: 189501-33-5