Imprimer
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Methylsulphonyl)benzylamine Hydrochloride
OR3206-1G OR3206-250MG
APOSOR3206-1GEA 169 EUR
APOSOR3206-1G APOSOR3206-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO₂S
Point de fusion: 248…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064909
Numéro CAS: 855267-50-4