Imprimer
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32034-1G OR32034-5G
APOSOR32034-1GEA 270 EUR
APOSOR32034-1G APOSOR32034-5G
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231449
Numéro CAS: 250713-76-9