Imprimer
Ethyl 2,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32020-1G OR32020-5G OR32020-25G
APOSOR32020-1GEA 180 EUR
APOSOR32020-1G APOSOR32020-5G APOSOR32020-25G
Ethyl 2,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl-2,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139511
Numéro CAS: 241146-66-7