Imprimer
Ethyl 2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318103-1G OR318103-10G OR318103-5G
APOSOR318103-1GEA 288 EUR
APOSOR318103-1G APOSOR318103-10G APOSOR318103-5G
Ethyl 2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate 95+%
Ethyl-2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅NO₂S
MW: 213.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01922211
Numéro CAS: 76575-31-0